Thallium(I) hexafluorophosphate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Thallium(I) hexafluorophosphate(V)
Purity: 97% min
CAS No.: 60969-19-9
Molecular Formula: TlPF6
Formula Weight: 349.34
Physical Form: Crystalline
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00049807
Formule:
F₆PTl Poids moléculaire: 349.344 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049807 Numéro CAS: 60969-19-9 UN: 1707 ADR: 6.1 II |