4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
Purity: 99%
CAS No.: 1107-00-2
Molecular Formula: C19H6F6O6
Formula Weight: 444.25
Melting Point: 244-247°
Beilstein Reference: 7057916
Formule:
C₈H₄O₃ Poids moléculaire: 444.25 g/mol Point de fusion: 244…247 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039143 Numéro CAS: 1107-00-2 EINECS: 214-170-0 |