4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 7474-31-9
Molecular Formula: C18H20N2O3
Formula Weight: 312.37
Melting Point: 149-154°
MDL No.: MFCD09757554
Formule:
C₁₈H₂₀N₂O₃ Poids moléculaire: 312.37 g/mol Point de fusion: 149…154 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09757554 Numéro CAS: 7474-31-9 |