Imprimer
Bleu trypan 60% (teneur en colorant)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18600.36EA 449 EUR
A18600.36 A18600.14 A18600.22
Bleu trypan 60% (teneur en colorant)
Bleu trypan
Used in dye exclusion studies in cell culture
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Poids moléculaire: 960,82 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
EINECS: 200-786-7