Imprimer
4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-fluorobenzene-1-carboxylic anhydride
H33527.03 H33527.06
H33527.03EA 91.7 EUR
H33527.03 H33527.06
4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
4-Fluorobenzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 25569-77-1 Molecular Formula: C14H8F2O3 Formula Weight: 262.21 Melting Point: 111-115° MDL No.: MFCD00425938
Formule: C₁₄H₈F₂O₃
Poids moléculaire: 262.21 g/mol
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00425938
Numéro CAS: 25569-77-1