Imprimer
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12722.06 A12722.14
A12722.06EA 110 EUR
A12722.06 A12722.14
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 14035-33-7 Molecular Formula: C16H24O2 Formula Weight: 248.37 Melting Point: 146-147° MDL No.: MFCD00017520
Formule: C₁₆H₂₄O₂
Point de fusion: 146…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017520
Numéro CAS: 14035-33-7