Imprimer
6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50699.03 H50699.MD H50699.06
H50699.03EA 247 EUR
H50699.03 H50699.MD H50699.06
6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
6-Morpholino-3-pyridinamine
Purity: 97% CAS No.: 52023-68-4 Molecular Formula: C9H13N3O Formula Weight: 179.22 Melting Point: 127-130° MDL No.: MFCD00119562
Formule: C₉H₁₃N₃O
Point de fusion: 127…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00119562
Numéro CAS: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3