4'-Methyl-3'-nitroacetophenone ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-(4-Methyl-3-nitrophenyl)ethanone
Purity: 99%
CAS No.: 5333-27-7
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 1953352
Formule:
C₉H₉NO₃ Point de fusion: 58…62 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00033858 Numéro CAS: 5333-27-7 |