Imprimer
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H29125.06 H29125.03
H29125.06EA 92.2 EUR
H29125.06 H29125.03
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 50342-17-1 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 86-89° MDL No.: MFCD08273792
Formule: C₉H₉BrO₂
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08273792
Numéro CAS: 50342-17-1