Benzophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 4545-20-4
Molecular Formula: C20H18N2O2S
Formula Weight: 350.44
Melting Point: 178-182°
MDL No.: MFCD00381345
Formule:
C₂₀H₁₈N₂O₂S Point de fusion: 178…182 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00381345 Numéro CAS: 4545-20-4 |