4-tert-Butylbenzoic anhydride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 22201-45-2
Molecular Formula: C22H26O3
Formula Weight: 338.45
Melting Point: 75-81°
MDL No.: MFCD09757530
Formule:
C₂₂H₂₆O₃ Point de fusion: 75…81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09757530 Numéro CAS: 22201-45-2 |