Imprimer
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23451.14 B23451.22
B23451.14EA 43.5 EUR
B23451.14 B23451.22
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 56107-02-9 Molecular Formula: C13H8ClNO3 Formula Weight: 261.66 Melting Point: 104-106° Boiling Point: 233-235°/12mm MDL No.: MFCD00007081
Formule: C₁₃H₈ClNO₃
Point d'ébullition: 233…235 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007081
Numéro CAS: 56107-02-9
EINECS: 259-995-7