N-Benzylideneaniline ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 538-51-2
Molecular Formula: C13H11N
Formula Weight: 181.24
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₁₁N Point de fusion: 52…54 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003027 Numéro CAS: 538-51-2 EINECS: 208-694-9 Indice Merck: 14,1138 |