Imprimer
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
H54072.03 H54072.06
H54072.03EA 44 EUR
H54072.03 H54072.06
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₁₀O₃S
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025072
Numéro CAS: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0