Imprimer
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
L13337.03 L13337.06
L13337.03EA 93 EUR
L13337.03 L13337.06
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Purity: 98% CAS No.: 207986-25-2 Molecular Formula: C12H16BrNO Formula Weight: 270.18 Melting Point: 50-52° Beilstein Reference: 7921481
Formule: C₁₂H₁₆BrNO
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151798
Numéro CAS: 207986-25-2