Imprimer
4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L01322.03 L01322.06
L01322.03EA 68.4 EUR
L01322.03 L01322.06
4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Purity: 98% CAS No.: 101-70-2 Molecular Formula: C14H15NO2 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 100-104° Beilstein Reference: 2214262
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014895
Numéro CAS: 101-70-2
EINECS: 202-968-1