Imprimer
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
212010050 212010250
ACRO212010050EA 42.6 EUR
ACRO212010050 ACRO212010250
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
4-(Phenylazo)diphenylamine
Formule: C₁₈H₁₅N₃
Point de fusion: 84…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003023
Numéro CAS: 101-75-7
EINECS: 202-972-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %