Imprimer
Hesperetin
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, 4'-Methoxy-3',5,7-trihydroxyflavanone, (S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chroman-4-one, (±)-Hesperetin
10006084-25 10006084-50 10006084-100 10006084-500
CAYM10006084-25EA 79.8 EUR
CAYM10006084-25 CAYM10006084-50 CAYM10006084-100 CAYM10006084-500
Hesperetin
Hesperetin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Poids moléculaire: 302.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075646
Numéro CAS: 520-33-2
EINECS: 208-290-2