Dysprosium(III) isopropoxide 5% (p/v) dans un mélange propanol-2/toluène , 99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dysprosium(III) i-propoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 6742-68-3
Molecular Formula: C9H21DyO3
Formula Weight: 339.76
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Brown
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00049784
Formule:
C₉H₂₁DyO₃ Poids moléculaire: 339.761 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049784 Numéro CAS: 6742-68-3 UN: 1993 ADR: 3 II |