Imprimer
trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1E,4E)-1,5-Diphenylpenta-1,4-dien-3-one
A12095.06 A12095.14 A12095.22
A12095.06EA 49.6 EUR
A12095.06 A12095.14 A12095.22
trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Purity: 98+% CAS No.: 35225-79-7 Molecular Formula: C17H14O Formula Weight: 234.30 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 608434 Merck Reference: 14,3006 MDL No.: MFCD00004790
Formule: C₁₇H₁₄O
Poids moléculaire: 234.30 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004790
Numéro CAS: 35225-79-7