trans,trans-Dibenzylideneacetone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₇H₁₄O Point de fusion: 107…114 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004790 Numéro CAS: 35225-79-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 114 °C |
Assay | ≥97.5 % |
Pore volume | 0.80 to 1.00 ml/g |
Carbon (C) | ≥16 % |
Volatile matter | ≤4 % (110 °C) |