Imprimer
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
215280050 215280250
ACRO215280050EA 221 EUR
ACRO215280050 ACRO215280250
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formule: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Point d'ébullition: 120 °C (15 mmHg)
Densité: 1 g/cm³
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009655
Numéro CAS: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %