Imprimer
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26976.MD H26976.03
H26976.MDEA 361 EUR
H26976.MD H26976.03
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1073354-84-3 Molecular Formula: C10H15BN2O3 Formula Weight: 222.05 Melting Point: 201-204° MDL No.: MFCD09037497
Formule: C₁₀H₁₅BN₂O₃
Poids moléculaire: 222.05 g/mol
Point de fusion: 201…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037497
Numéro CAS: 1073354-84-3