Imprimer
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32612.MD H32612.03
H32612.MDEA 146 EUR
H32612.MD H32612.03
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 95% CAS No.: 23889-85-2 Molecular Formula: C9H7IN2 Formula Weight: 270.07 MDL No.: MFCD11707168
Formule: C₉H₇IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11707168
Numéro CAS: 23889-85-2