Imprimer
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
371790010 371790050
ACRO371790010EA 82.1 EUR
ACRO371790010 ACRO371790050
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅IN₂
Point de fusion: 61…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663860
Numéro CAS: 39806-90-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Semitransparent crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %