2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 766-39-2
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 222-223°
MDL No.: MFCD00005523
Formule:
C₆H₆O₃ Point d'ébullition: 222…223 °C Point de fusion: 93…96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005523 Numéro CAS: 766-39-2 EINECS: 212-165-8 |