Imprimer
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Palmitate de L(+)-ascorbyle, Acide palmitoyle-6-L-ascorbique
32791.14 32791.22 32791.36
32791.14EA 53.2 EUR
32791.14 32791.22 32791.36
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Purity: 99% CAS No.: 137-66-6 Molecular Formula: C22H38O7 Formula Weight: 414.52 Physical Form: Crystalline Odour: Pleasant MDL No.: MFCD00005377
Formule: C₂₂H₃₈O₇
Poids moléculaire: 414.54 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C
Point de fusion: 113…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005377
Numéro CAS: 137-66-6
EINECS: 205-305-4