Imprimer
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
B24217.03 B24217.06 B24217.14
B24217.03EA 66.1 EUR
B24217.03 B24217.06 B24217.14
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 94839-07-3 Molecular Formula: C7H7BO4 Formula Weight: 165.94 Melting Point: 239-243° Beilstein Reference: 5523347
Formule: C₇H₇BO₄
Point de fusion: 239…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01009695
Numéro CAS: 94839-07-3