Imprimer
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A18491.06 A18491.14
A18491.06EA 46.8 EUR
A18491.06 A18491.14
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 99% CAS No.: 78902-09-7 Molecular Formula: C14H17NO4 Formula Weight: 263.30 Melting Point: 71-74° Beilstein Reference: 215793
Formule: C₁₄H₁₇NO₄
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005901
Numéro CAS: 78902-09-7