Imprimer
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
219020050 219020250 219021000
ACRO219020050EA 198 EUR
ACRO219020050 ACRO219020250 ACRO219021000
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilisé
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formule: C₆H₁₅ClOSi
Point d'ébullition: 57…59 °C (8 mmHg)
Densité: 0,94 g/cm³
Point éclair: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009919
Numéro CAS: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer ≤200 ppm Diisopropylethylamine