3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
Purity: 98%
CAS No.: 175136-66-0
Molecular Formula: C17H6F12O
Formula Weight: 454.22
Melting Point: 139-140°
MDL No.: MFCD00042474
Formule:
C₁₇H₆F₁₂O Point de fusion: 139…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042474 Numéro CAS: 175136-66-0 |