(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
Purity: 97%
CAS No.: 143900-44-1
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₉NO₃ Poids moléculaire: 201.27 g/mol Point de fusion: 46…50 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115307 Numéro CAS: 143900-44-1 |