(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 143900-43-0
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 46-50°
Optical Rotation: -23° (c=5 in methanol)
MDL No.: MFCD04115306
Formule:
C₁₀H₁₉NO₃ Point de fusion: 46…50 °C Point éclair: 104 °C (219 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115306 Numéro CAS: 143900-43-0 |