Imprimer
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
H30779.03 H30779.06
H30779.03EA 74 EUR
H30779.03 H30779.06
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
4-Amino-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 87120-72-7 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Melting Point: 44-48° UN No.: 3259 MDL No.: MFCD01076201
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076201
Numéro CAS: 87120-72-7
ADR: 8,III