Imprimer
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
H30538.03 H30538.06
H30538.03EA 219 EUR
H30538.03 H30538.06
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 625471-18-3 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03094718
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Poids moléculaire: 200.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094718
Numéro CAS: 625471-18-3
ADR: 8 III