(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
Purity: 97%
CAS No.: 216854-23-8
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 122-127°
Optical Rotation: -15.0° (c=1 in MeOH)
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Poids moléculaire: 200.28 g/mol Point de fusion: 122…127 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03093383 Numéro CAS: 216854-23-8 |