Imprimer
Ionomycin
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10004974-1 10004974-5 10004974-10 10004974-25
CAYM10004974-1EA 70.3 EUR
CAYM10004974-1 CAYM10004974-5 CAYM10004974-10 CAYM10004974-25
Ionomycin
Ionomycin
Formule: C₄₁H₇₂O₉
Poids moléculaire: 709.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798385
Numéro CAS: 56092-81-0