Imprimer
Ionomycin, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
407950-1 407950-10 407950-5
407950-1EA 281 EUR
407950-1 407950-10 407950-5
Ionomycin, Millipore®
Ionomycin
Formule: C₄₁H₇₂O₉
Poids moléculaire: 709.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798385
Numéro CAS: 56092-81-0