Imprimer
2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Diphenylfuran-2,5-dione
L15612.03 L15612.06
L15612.03EA 48.2 EUR
L15612.03 L15612.06
2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 4808-48-4 Molecular Formula: C16H10O3 Formula Weight: 250.26 Melting Point: 157-160° Boiling Point: 236°/15mm MDL No.: MFCD00005521
Formule: C₁₆H₁₀O₃
Poids moléculaire: 250.26 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005521
Numéro CAS: 4808-48-4
EINECS: 225-370-2