Imprimer
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Marques : Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, PyBrOP , Bromotripyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, Bromotri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V)
8.51010.0100 8.51010.0025
01-62-0017-100EA 1140 EUR
01-62-0017-100 01-62-0017-25
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Formule: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
Poids moléculaire: 466.2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077412
Numéro CAS: 132705-51-2