Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, PyBrOP , Bromotripyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, Bromotri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V)
Formule:
C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂ Poids moléculaire: 466.2 g/mol Point de fusion: >100 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00077412 Numéro CAS: 132705-51-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥100 °C |
HPLC | ≥96.0 % |