Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.95+%
CAS No.: 69207-83-6
Molecular Formula: Mg[Al(OCH(CH3)2)4]2
Formula Weight: 550.53
Physical Form: Low melt crystalline mass
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 114°/0.2mm
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00070426
Formule:
C₂₄H₅₆Al₂MgO₈ Point d'ébullition: 114 °C (0,2 mmHg) Point de fusion: 40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070426 Numéro CAS: 69207-83-6 UN: 3181 ADR: 4.1,III |