Bis(pinacolato)diboron ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 98+%
CAS No.: 73183-34-3
Molecular Formula: C12H24B2O4
Formula Weight: 253.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 133-139°
Beilstein Reference: 7703552
MDL No.: MFCD00799570
Formule:
C₁₂H₂₄B₂O₄ Point de fusion: 133…139 °C |
Numéro MDL:
MFCD00799570 Numéro CAS: 73183-34-3 |