Bis(pinacolato)diboron 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule:
C₁₂H₂₄B₂O₄ Point de fusion: 135…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00799570 Numéro CAS: 73183-34-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or platelets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 135 to 140 °C |
GC | ≥97.5 % |