Imprimer
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
422630050 422630010
ACRO422630050EA 303 EUR
ACRO422630050 ACRO422630010
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97+%
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formule: C₂₈H₄₄O
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00166988
Numéro CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC 97.0 to 103.0 %
Specific optical rotation +100° to +106° (20 °C, 589 nm) (c=1,5; EtOH)