Imprimer
D(-)-Luciférine sel de Sodium monohydraté 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
336780500 336780100
ACRO336780500EA 1090 EUR
ACRO336780500 ACRO336780100
D(-)-Luciférine sel de Sodium monohydraté 98+%
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Formule: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11865368
Numéro CAS: 103404-75-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥17500 (385 nm, 0.5 M Na2CO3) (pH 11.5)