Retinoic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
all-trans-Retinoic acid, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, ATRA, Vitamin A acid, Tretinoin
Purity: 98%
CAS No.: 302-79-4
Molecular Formula: C20H28O2
Formula Weight: 300.44
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive
Beilstein Reference: 2057223
Merck Reference: 14,8165
MDL No.: MFCD00001551
Formule:
C₂₀H₂₈O₂ Poids moléculaire: 300.44 g/mol Point de fusion: 180…182 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001551 Numéro CAS: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 |