Imprimer
ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10168-10 10168-5 10168-50 10168-1
CAYM10168-10EA 173 EUR
CAYM10168-10 CAYM10168-5 CAYM10168-50 CAYM10168-1
ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
Formule: C₂₆H₃₆N₂O₃
Numéro CAS: 119520-58-0
UN: 1231
ADR: 3,II