Imprimer
AmNA (arachidonoyl-m-nitroaniline)
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
90059-10 90059-5 90059-50 90059-25
CAYM90059-10EA 141 EUR
CAYM90059-10 CAYM90059-5 CAYM90059-50 CAYM90059-25
AmNA (arachidonoyl-m-nitroaniline)
AmNA (arachidonoyl-m-nitroaniline)
Formule: C₂₆H₃₆N₂O₃
Numéro CAS: 1175954-87-6