Folic acid 97%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
Formule:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Poids moléculaire: 441.41 g/mol Point de fusion: 250 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079305 Numéro CAS: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8.5 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
HPLC | ≥96.0 % |